Principaux documents
58986C30
Supelco
SUPELCOSIL LC-CN (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 7.5 cm × 3 mm, HPLC Column
1 EA
664,00 €
664,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
664,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
Nomenclature NACRES :
SB.52
L × D.I.:
7.5 cm × 3 mm
Superficie:
170 m2/g
Taille des particules:
3 μm
Groupe de la matrice active:
cyano phase
Dimension de pores:
120 Å
Matrice:
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
664,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
Colonne HPLC SUPELCOSIL LC-CN, 3 μm particle size, L × I.D. 7.5 cm × 3 mm
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L10
Gamme de produits
SUPELCOSIL
Caractéristiques
endcapped
Fabricant/nom de marque
SUPELCOSIL
Conditionnement
1 ea of
Ampleur du marquage
4% Carbon loading
Paramètres
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
7.5 cm × 3 mm
Superficie
170 m2/g
Couverture de surface
surface coverage 3.5 μmol/m2
Matrice
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
Groupe de la matrice active
cyano phase
Taille des particules
3 μm
Dimension de pores
120 Å
Plage de pH
2-7.5
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Description générale
La phase LC-CN est souvent utilisée à la place de la silice parce qu′elle offre les avantages d′une phase gréffée (telle qu′une équilibration rapide, et une sensibilité moindre aux faibles variations de concentration en eau de la phase mobile). Plus souvent, néanmoins, les colonnes LC-CN sont utilisées avec des phases mobiles de phase inverse.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
S Fogli et al.
Therapeutic drug monitoring, 21(3), 367-375 (1999-06-12)
A single high-performance liquid chromatography (HPLC) method, suitable for the analysis of daunorubicin, idarubicin, doxorubicin, epirubicin, and their 13-dihydro metabolites is validated in the present study. Preparation of plasma samples was performed by a first extraction of analytes with a
H Kataoka et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical sciences and applications, 731(2), 353-359 (1999-10-08)
The technique of automated in-tube solid-phase microextraction (SPME) coupled with liquid chromatography-electrospray ionization mass spectrometry (LC-ESI-MS) was evaluated for the determination of ranitidine. In-tube SPME is an extraction technique for organic compounds in aqueous samples, in which analytes are extracted
H Kataoka et al.
Journal of analytical toxicology, 24(4), 257-265 (2000-06-29)
A simple and rapid method for the determination of amphetamine, methamphetamine, and their 3,4-methylenedioxy derivatives in urine samples was developed using automated in-tube solid-phase microextraction (SPME) coupled with liquid chromatography-electrospray ionization mass spectrometry (LC-ESI-MS). In-tube SPME is an extraction technique
D Paczkowski et al.
Polish journal of pharmacology, 47(5), 429-434 (1995-09-01)
This paper describes a simple high-performance liquid chromatographic (HPLC) method for the determination of diltiazem and desacetyldiltiazem in human serum. After basic methyl-tert-butyl ether extraction and back-extraction with hydrochloric acid, the drug and its metabolite was injected into a Supelcosil