Principaux documents
59509
Supelco
SUPELCOSIL LC-SCX (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm Supelguard Guard Cartridge pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
1 KIT
258,00 €
258,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 KIT
258,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
258,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
Cartouche Supelguard SUPELCOSIL LC-SCX, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
Agence
suitable for USP L9
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 1 kit
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
2 cm × 4 mm
Groupe de la matrice active
sulfonic acid, propyl- phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
120 Å
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
cation exchange
Note de bas de page
Le kit contient une cartouche, un support de précolonne, un morceau de tube, 2 raccords et ferrules
Informations légales
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Jie Zhao et al.
Zhongguo Zhong yao za zhi = Zhongguo zhongyao zazhi = China journal of Chinese materia medica, 33(15), 1853-1855 (2008-11-15)
To developed a method for the determination of thiabendazole residues in barbary wolfberry fruit by ion exchange chromatography (IEC) with fluorescence detection. The samples were extracted with 0.1% H3PO4. Chromatographic analysis was performed on a Supelcosil LC-SCX (4.6 mm x