581615-U
Ascentis® Phenyl (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonyme(s) :
Phenyl Bonded Phase HPLC Column
481,00 €
About This Item
481,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
Colonne HPLC Ascentis® Phényl, 5 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
Matériaux
stainless steel column
Agence
suitable for USP L11
Gamme de produits
Ascentis®
Caractéristiques
endcapped
Fabricant/nom de marque
Ascentis®
Conditionnement
1 ea of
Ampleur du marquage
19% Carbon loading
Paramètres
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
5 cm × 4.6 mm
Superficie
450 m2/g
Couverture de surface
5.2 μmol/m2
Impuretés
<5 ppm metals
Matrice
fully porous particle
silica gel high purity, spherical
Groupe de la matrice active
phenyl phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
100 Å
Plage de pH de fonctionnement
2-8
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Compatible 100 % phase aqueuse
- ANP/HILIC et phase inverse
- Faible relargage en UV/SM pour les applications graduées
- Sélectivité alternative
Informations légales
Colonne de garde