Principaux documents
57642
Boucle d'échantillonnage pour injecteur, modèles 9010, 9125 et 9725
volume 20 μL, PEEK
1 EA
51,20 €
51,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
51,20 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115854
51,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
PEEK
D.E.
1.6 mm
1/16 in.
Volume
20 μL
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis