575608-U
Discovery® DSC-Si 96-well solid phase extractio (SPE) Plate
bed wt. 50 mg/well, pk of 1
Synonyme(s) :
Silica SPE 96-well plate
345,00 €
About This Item
345,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
Plaques de SPE de 96 puits Discovery® DSC-Si, bed wt. 50 mg/well, pk of 1
Matériaux
PE frit (20 μm)
polypropylene hardware
Niveau de qualité
Composition
bed wt., 50 mg/well
Conditionnement
pk of 1
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Superficie
480 m2/g
Matrice
silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
Groupe de la matrice active
silica bonding
Taille des particules
50 μm
Dimension de pores
70 Å pore size
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
normal phase
Catégories apparentées
Description générale
Compatibilité avec les matrices: Solvants organiques, huiles, et lipides
- Silice non lavée à l′acide, idéale pour les applications SPE en phase normale et autres techniques flash modifiées
- Souvent employée pour séparer ou éliminer les molécules de structure similaire par élutions successives avec des solutions de polarité croissante
- Le plus populaire des supports de phase normale disponible
- Excellente capacité pour la purification de solutions issues des réactions de la synthèse en chimie cimbinatoire, en particulier la séparation des molécules cibles des excès de réactifs et des produits dérivés
- Disponible également en entonnoirs Büchner pour une montée en échelle simple
Application
- High-Throughput Mass Spectrometry for Biopharma: Utilizes the Discovery DSC-Si SPE 96-well plate for rapid and accurate biomolecule characterization, demonstrating its critical role in high-throughput analytical setups, enhancing productivity in biopharmaceutical analysis (Campuzano et al., 2022).
- Towards a Point-of-Care Diagnostic Platform for Multiplex Sensing: Highlights the application of Discovery DSC-Si SPE 96-well plates in developing advanced diagnostic platforms, specifically for detecting mild traumatic brain injury biomarkers, showcasing the plate′s versatility and reliability in clinical settings (Jović et al., 2022).
- Determination of Crizotinib in Plasma by LC-ESI-MS/MS: Demonstrates the use of Discovery DSC-Si SPE 96-well plates in pharmacokinetic studies, providing robust and efficient sample preparation methods for therapeutic drug monitoring and clinical research (Roberts et al., 2014).
- High-throughput Mass Spectrometric Cytochrome P450 Inhibition Screening: Applies the Discovery DSC-Si SPE 96-well plate in drug metabolism studies, specifically in the screening of cytochrome P450 enzyme inhibitors, which is crucial for predicting drug-drug interactions in drug development (Lim et al., 2013).
- Development of a High-Throughput SPE/MS Method for Cytochrome P450 Inhibition: Uses the Discovery DSC-Si SPE 96-well plate to enhance throughput in the pharmacological screening of drug candidates, underscoring its importance in the early stages of drug discovery to assess potential toxicities (Lim et al., 2010).
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Contenu apparenté
Solid phase extraction purifies samples for chromatographic analysis, improving data quality and protecting analytical columns.
L'extraction en phase solide permet de purifier les échantillons en vue d'une analyse chromatographique, ce qui améliore la qualité des données et protège les colonnes analytiques.