Principaux documents
57549
Mélangeur statique à faible volume (50-250 μl)
housing, Binary, stainless steel
Synonyme(s) :
BOÎTIER D’ENTRÉE BINAIRE DE MÉLANGEUR STATIQUE
1 EA
527,00 €
527,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
527,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115854
527,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
stainless steel
Compatibilité
for use with ASI low volume mixer cartridge
Description générale
Low Volume Mixer Housing (housing, binary) is an accessory for use with low volume mixer cartridge (50-250 μL) in ASI Static Mixers, used for HPLC and post-column derivatization. “Binary” refers to two lines going into the mixer housing. It is mainly used to combine two flowpaths into one, such as in postcolumn or gradient mixing applications.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis