Principaux documents
57546
Mélangeur statique à faible volume (50-250 μl)
150 μL cartridge, stainless steel
Synonyme(s) :
CARTOUCHE DE MÉLANGEUR STATIQUE 150UL
1 EA
418,00 €
418,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
418,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115854
418,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
stainless steel
Compatibilité
for use with ASI low volume mixer housing
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis