Principaux documents
57133
Supelco
Tube SPE Supelclean LC-Si
bed wt. 5 g, volume 20 mL, pk of 20
20 EA
168,00 €
168,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Changer de vue
20 EA
168,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115712
168,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Matériaux
PE frit
polypropylene hardware
Gamme de produits
Supelclean
Composition
bed wt., 5 g
Conditionnement
pk of 20
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Superficie
475 m2/g
Volume
20 mL
Matrice
silica gel base material (irregularly shaped)
Groupe de la matrice active
silica bonding
Taille des particules
45 μm
Dimension de pores
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
normal phase
Description générale
Supelclean LC-Si SPE Tube is used to adsorb moderately polar to polar compounds from nonaqueous samples.
Informations légales
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable