Principaux documents
57033
Supelco
Joint plat de rechange pour collecteur Visiprep
for use with 12-port model (standard and DL), pk of 2
Synonyme(s) :
JOINT POUR EXTRACTEUR, 2/PK
2 EA
49,60 €
49,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Changer de vue
2 EA
49,60 €
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
49,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Conditionnement
pk of 2
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Application(s)
food and beverages
Compatibilité
for use with 12-port model (standard and DL)
Informations légales
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC