Principaux documents
569274-U
Supelco
Discovery® HS C18 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm Supelguard Guard Cartridge pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
2 EA
274,00 €
274,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
2 EA
274,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
Nomenclature NACRES :
SB.52
274,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
Cartouche de garde Supelguard Discovery® HS C18, 3 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm, pkg of 2 ea
Matériaux
stainless steel column
Agence
suitable for USP L1
Gamme de produits
Discovery®
Caractéristiques
endcapped
Conditionnement
pkg of 2 ea
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
2 cm × 4 mm
Superficie
300 m2/g
Matrice
fully porous particle
Groupe de la matrice active
C18 (octadecyl) phase
Taille des particules
3 μm
Dimension de pores
120 Å
pH de fonctionnement
2-8
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Conditionnement
Pour les colonnes analytiques de DI 4,0 et 4,6mm
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Contenu apparenté
HPLC DiscoveryBIO HS C18 products. Available in 3µm, 5µm and 10µm particle sizes.