567271-U
Discovery® BIO Wide Pore C18 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 2.1 mm, pkg of 1 Kit
241,00 €
About This Item
241,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
Cartouche Supelguard Discovery® BIO C18 à larges pores, 3 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 2.1 mm, pkg of 1 kit
Matériaux
stainless steel column
Agence
suitable for USP L1
Gamme de produits
Discovery®
Caractéristiques
endcapped
Conditionnement
pkg of 1 kit
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
2 cm × 2.1 mm
Superficie
100 m2/g
Matrice
fully porous particle
Groupe de la matrice active
C18 (octadecyl) phase
Taille des particules
3 μm
Dimension de pores
300 Å
pH de fonctionnement
2-8
Technique de séparation
reversed phase
Catégories apparentées
Description générale
Note de bas de page
Informations légales
Anticorps
Contenu apparenté
DiscoveryBIO Wide Pore C18 products offered by Sigma-Aldrich.