Principaux documents
55418-U
Supelco
Supel QuE QuEChERS tube
Z-Sep Bulk
Synonyme(s) :
QuEChERS
1 PKG
402,00 €
402,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Changer de vue
1 PKG
402,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115712
Nomenclature NACRES :
NB.21
402,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Nom du produit
Supel QuE, Z-Sep Bulk
Matériaux
polypropylene tube
Niveau de qualité
Gamme de produits
Supel
Composition
Z-Sep Bulk
Conditionnement
pkg of 20 g
Technique(s)
QuEChERS: suitable
Superficie
310 m2/g
Matrice
silica gel base material
Groupe de la matrice active
zirconia-based phase
Taille des particules
22 μm
Dimension de pores
14 nm pore size
Application(s)
food and beverages
Description générale
La SPE dispersive (dSPE), souvent appelée "méthode QuEChERS" (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged, and Safe), est une technique de préparation d'échantillons moderne qui est de plus en plus prisée dans le domaine de l'analyse multirésidus de pesticides sur les produits agroalimentaires.
Selon cette méthode, des échantillons de produits agricoles et alimentaires sont d'abord extraits avec un solvant miscible à l'eau (par exemple, l'acétonitrile) en présence de grandes quantités de sels (par exemple, le chlorure de sodium et le sulfate de magnésium) et/ou d'agents tampons (par exemple, le citrate) pour induire la séparation des phases liquides et stabiliser les pesticides respectivement labiles en milieu acide et en milieu basique. Après agitation et centrifugation, une aliquote de la phase organique est soumise à une nouvelle purification par SPE. En SPE dispersive, à la différence des techniques de purification sur tubes SPE classiques, des produits pour SPE en vrac (Supelclean PSA, ENVI-Carb et/ou Discovery DSC-18, par exemple) sont mélangés à l'extrait pour faciliter la purification. Une fois l'échantillon purifié, le mélange est centrifugé et le surnageant résultant peut être soit analysé directement, soit soumis à des traitements secondaires avant analyse.
Supelco propose une gamme de flacons et de tubes à centrifuger contenant des quantités prédéterminées de sels et de sorbants pour SPE afin de répondre aux configurations des méthodes les plus courantes.
Autres remarques
Supel QuE Z-Sep products enhance sample cleanup for complex matrices by effectively removing more fat and color from sample extracts than traditional phases for QuEChERS methods. By eliminating problematic matrix interferences, Z-Sep products provide more robust LC-MS and GC-MS methods. This proprietary technology can replace C18 and PSA in your current methods without additional method development.
Z-Sep+ is recommended for cleanup of samples containing greater than 15% fat.
Z-Sep/C18 is recommended for cleanup of samples containing less than 15% fat.
Z-Sep is recommended for cleanup of samples prior to analysis of hydrophobic analytes.
Informations légales
Certain uses of this product may be covered by the claims of one or more pending patent applications. For licensing inquiries please contact [email protected]
Supel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
José Fernando Huertas-Pérez et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 124, 261-266 (2016-03-13)
A simple, effective and reliable method for the determination of eight sulfonamide antibiotics (sulfadiazine, sulfapiridine, sulfamerazine, sulfamethazine, sulfachloropiridazine, sulfamethoxazole, sulfadoxine, sulfadimethoxin) in chicken muscle and eggs by liquid chromatography and fluorescence detection has been developed and validated. Sulfonamides do not
Ana Lozano et al.
Talanta, 118, 68-83 (2013-11-28)
Two sorbents containing ZrO₂ (Z-Sep and Z-Sep+) were tested as a d-SPE clean-up in combination with the QuEChERS and ethyl acetate multiresidue method in the pesticide residues extraction in avocado. All extracts were analysed using gas chromatography coupled with a
Bruce D Morris et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 63(21), 5107-5119 (2015-02-24)
A new, automated, high-throughput, mini-column solid-phase extraction (c-SPE) cleanup method for QuEChERS extracts was developed, using a robotic X-Y-Z instrument autosampler, for analysis of pesticide residues in fruits and vegetables by LC-MS/MS. Removal of avocado matrix and recoveries of 263
Martina Rejtharová et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 35(2), 233-240 (2017-10-06)
A sensitive and robust confirmatory method for determination of steroid esters in blood serum is essential for reliable monitoring of possible illegal use of steroid hormones as growth promoters in meat production. A previously used sample preparation methodology was improved.
Keiko Iwakoshi et al.
Shokuhin eiseigaku zasshi. Journal of the Food Hygienic Society of Japan, 57(5), 150-154 (2016-10-28)
Rapid multi-residue analysis of pesticides in pulses was developed using LC-MS/MS. Pesticide residues in 5 g of homogenized pulses were extracted with 30 mL of acetonitrile and salted out with 4 g of anhydrous magnesium sulfate and 2 g of
Articles
Assessment of clean-up sorbents for extracting PAHs from salmon and PCBs from milk, optimized for GC analysis with MS and ECD detection.
Contenu apparenté
Z-Sep sorbents improve fat and pigment extraction in QuEChERs solid phase extraction for sample preparation.