Principaux documents
55076
Adaptateur pour tubes Upchurch
1 EA
14,40 €
14,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
14,40 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
14,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
natural PEEK adapter (one-piece design)
Conditionnement
pkg of 1 ea
Raccords
female Luer (lock rim)
10-32 female
Description générale
Upchurch Tubing Adapter, made of PEEK, is natural in color. It is used to connect membrane adsorber units to a workstation.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis