Principaux documents
55062
Bouchon pour système de réservoir de phase mobile
GL 45 bottle cap,
number of holes 3
1 EA
35,60 €
35,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
35,60 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
35,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
red polypropylene cap
white Tefzel® insert
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Upchurch Scientific, Inc A-620
Raccords
GL 45 bottle cap
Caractéristiques et avantages
Les bouchons correspondent aux flacons de 1 ou 2 litres des systèmes de réservoirs. Le dessus du bouchon comporte deux trous pour des tubes de 1/8 ", un pour un cône Luer
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Tefzel is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company