53356
Plaques CCM aluminium: Silica sans fluorescence
L × W 20 cm × 20 cm, without fluorescence indicator
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
aluminum support
silica gel 60 matrix
Caractéristiques
binder Polymeric
fluorescent indicator: no
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × l
20 cm × 20 cm
Épaisseur de la couche
200 μm
Superficie
~500 m2/g
Taille des particules
8.0-12.0 μm
Dimension de pores
0.75 mL/g pore volume
60 Å mean pore size
Description générale
- Outstanding wettability (even for 100% aqueous visualisation reagents)
- Easy and precise cutting (no flaking of silica)
- Excellent separation efficiency and reproducibility from batch to batch
Application
Autres remarques
105553
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)