53023AST
Astec® CLC-D Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonyme(s) :
Chiral Separation CLC-D Column
1 820,00 €
About This Item
1 820,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
Astec® CLC-D Chiral HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L32
Gamme de produits
Astec®
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Astec®
Paramètres
0-50 °C temperature
172 bar pressure (2500 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Matrice
fully porous particle
Groupe de la matrice active
chiral bidentate ligand (D-form), requires 5 mM CuSO4 phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
100 Å
pH de fonctionnement
3.5-7
Technique de séparation
chiral
Catégories apparentées
Description générale
Features:
- Separates α-hydroxy carboxylic acids, amino acids and other α-bifunctional compounds
- High selectivity with simple mobile phases
- Copper complex gives strong UV 254 nm signal
- Simple reversal of elution order, CLC-L vs. CLC-D
- Excellent reproducibility
(1) Davankov, V. A.; Rogozhin, S. V. Ligand chromatography as a novel method for the investigation of mixed complexes: Stereoselective effects in a-amino acid copper(II) complexes. J. Chrom. A. 1971, 60, 284-312.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCActive Filters