Principaux documents
52751-U
Supelco
Tubes de SPE Discovery® DSC-Diol
bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pk of 54
54 EA
277,00 €
277,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Changer de vue
54 EA
277,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115712
Nomenclature NACRES :
NB.21
277,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Matériaux
polypropylene tube
Niveau de qualité
Composition
bed wt., 500 mg
Conditionnement
pk of 54
Ampleur du marquage
7% C loading
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Superficie
480 m2/g
Volume
3 mL
Matrice
Silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
Groupe de la matrice active
diol bonding, polymerically bonded
Taille des particules
50 μm
Dimension de pores
0.9 mL/g pore volume
70 Å pore diameter
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
normal phase
Description générale
Mécanisme de rétention:Phase normale
Compatibilité avec les matrices: Solvants organiques, huiles, et lipides
  • 2,3-Dihydroxypropoxypropyl (7% C), greffage polymérique
  • Support polaire le plus couramment employé pour les applications en phase normale (extractions polaires de matrices non polaires)
  • L′adsorbant avec des groupements dihydroxy permet des liaisons hydrogène fortes
  • Excellente sélectivité lors de l′extraction de molécules de structures similaires
Informations légales
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
STOT SE 2 Inhalation
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable