Principaux documents
52609-U
Supelco
Tube SPE Discovery® DSC-18
bed wt. 10 g, volume 60 mL, pk of 16
16 EA
593,00 €
593,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Changer de vue
16 EA
593,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115712
Nomenclature NACRES :
NB.21
593,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Matériaux
PE frit (20 μm)
polypropylene
Niveau de qualité
Gamme de produits
Discovery®
Caractéristiques
endcapped
Composition
bed wt., 10 g
Conditionnement
pk of 16
Ampleur du marquage
18% C loading
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Superficie
480 m2/g
Volume
60 mL
Matrice
silica gel (irregularly shaped, acid washed)
Groupe de la matrice active
C18 (octadecyl) bonding, polymerically bonded
Taille des particules
50 μm
Dimension de pores
70 Å pore size
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Mécanisme de rétention: Phase inverse
Compatibilité avec les matrices: Solutions aqueuses (fluides biologiques, eau)
  • Greffage ploymérique, octadecyl (18 %C), end-cappé
  • Haut taux de greffage de 18 %C pour accroître la capcité de liaison et atteindre de plus grand taux de récupération
  • La phase la moins sélective : retient les analytes les plus organiques des matrices aqueuses
  • Peut également être employée pour le déssalage des matrices aqueuses
  • Utile pour extraire des analytes de structures diverses du même échantillon
Informations légales
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable