Principaux documents
51283-U
MicroTee
for use with 1/32" O.D. tubing, pkg of 1 ea
1 EA
154,00 €
154,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
154,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Nomenclature NACRES :
SB.52
154,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Description
includes 3, microferrules for 1/32" tubing and 3, female nuts (5/16"-24 internal threads)
Conditionnement
pkg of 1 ea
Compatibilité
for use with 1/32" O.D. tubing
Description générale
Connects 3 capillary tubes, using MicroFingertight II fittings. Includes 3 MicroFerrules for 0.025 in. O.D. tubing, 3 female nuts.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable