Principaux documents
51170-U
OPTI-SOLV® Mini, Micro, and Nano Filter
mini filter,2μm, pkg of 5 ea
5 EA
354,00 €
354,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 EA
354,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Nomenclature NACRES :
SB.52
354,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Conditionnement
pkg of 5 ea
Description générale
The OPTI-SOLV® Mini Filter provides low-impact filtering in a package no longer that a finger tight fitting. Use them to prolong the life of your analytical colum, or before your mass spectrometer as a last line of defense against debris.
The OPTI-SOLV® Micro Filter is based on the same design as the Mini Filter and cuts the internal volume to less that 200 nL. It retains the Mini Filter′s ease of use and functionality. The OPTI-SOLV® Micro Filter features a zero-dead volume connection utilizing Optimize Technologies® patented floating stem technology.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
OPTI-SOLV is a registered trademark of Optimize Technologies, Inc.
Optimize Technologies is a registered trademark of Optimize Technologies, Inc.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable