Principaux documents
509949
Aiguilles de rechange pour SGE microvolume
volume 25-500 μL, needle size 22 ga, needle L × O.D. 2 in. × 0.7112 mm (0.028 in.), pkg of 5 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Matériaux
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
Taille de l'aiguille
22 ga
Description
N25/500-LC
Caractéristiques
LC tip (blunt)
Conditionnement
pkg of 5 ea
Fabricant/nom de marque
SGE 038250
Aiguille, L × D.E.
2 in. × 0.7112 mm (0.028 in.)
Volume
25-500 μL