50867-U
Ascentis® Express 90 Å F5 (2 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 2.1 mm UHPLC Column
About This Item
Produits recommandés
product name
Ascentis® Express F5, 2 μm UHPLC Column, 2 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 2.1 mm
Matériaux
stainless steel column
Agence
suitable for USP L43
Gamme de produits
Ascentis®
Caractéristiques
endcapped
Fabricant/nom de marque
Ascentis®
Conditionnement
1 ea of
Paramètres
1000 bar max. pressure (14500 psi)
60 °C temp. range
Technique(s)
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 2.1 mm
Superficie
120 m2/g
Impuretés
<5 ppm metals
Matrice
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
Groupe de la matrice active
PFP (pentafluorophenyl) phase
Taille des particules
2 μm
Dimension de pores
90 Å pore size
pH de fonctionnement
2-8
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)