Principaux documents
504335
Supelco
Adaptateur pour tubes de SPE
PTFE (with female luer port), for use with 6 mL glass SPE tubes, pk of 24
24 EA
339,00 €
339,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Changer de vue
24 EA
339,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
339,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Matériaux
PTFE (with female luer port)
Conditionnement
pk of 24
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Application(s)
food and beverages
Compatibilité
for use with 6 mL glass SPE tubes
Description générale
Les adaptateurs de tubes ont différentes utilisations. Ils peuvent être utilisés pour empiler les tubes de SPE afin de donner accès à différentes sélectivités. Une seringue vide de volume plus important peut être adaptée sur un tube de SPE plus petit en tant que réservoir. Ou, ils peuvent servir d′adaptateur pour des méthodes en pression positive (par ex. avec une seringue ou une arrivée d′air/azote).