50136-U
LiChrospher® RP-18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 12.5 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonyme(s) :
TM=["LiChrospher"] C18 HPLC column
768,00 €
About This Item
768,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
Colonne HPLC LiChrospher® RP-18, 5 μm particle size, L × I.D. 12.5 cm × 4.6 mm
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L1
Gamme de produits
LiChrospher®
Caractéristiques
endcapped: no
Fabricant/nom de marque
LiChrospher®
Conditionnement
1 ea of
Ampleur du marquage
21% Carbon loading
Paramètres
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
12.5 cm × 4.6 mm
Superficie
350 m2/g
Matrice
octadecyl
silica particle platform
fully porous particle
Groupe de la matrice active
C18 (octadecyl) phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
100 Å
pH de fonctionnement
2-7.5
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase