Principaux documents
50108-U
Supelco
Colonne HPLC Inertsil®
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Caractéristiques
endcapped
Fabricant/nom de marque
Inertsil®
Ampleur du marquage
18.5% Carbon loading
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
25 cm × 4.6 mm
Superficie
320 m2/g
Matrice
octadecyl
Groupe de la matrice active
C18 (octadecyl) phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
150 Å
Technique de séparation
reversed phase
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Inertsil is a registered trademark of GL Sciences, Inc.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable