Principaux documents
46831-U
Supelco
Mélange 2 d'étalonnage EPA 8260
analytical standard, 2000 μg/mL each component in methanol: water (19:1)
1.5 ML
48,00 €
48,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1.5 ML
48,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
77101502
Nomenclature NACRES :
NA.24
48,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Agence
EPA 8260
Description
Separate Source
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Caractéristiques
standard type calibration
Conditionnement
ampule of 1 × 1.5 mL (46831-U)
Concentration
2000 μg/mL each component in methanol: water (19:1)
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
environmental
Format
multi-component solution
Température de stockage
-10 to -25°C
Description générale
EPA 8260 Calibration Mix 2 is a multi-component solution containing analytes such as acetone, 2-butanone, carbon disulfide, 2-chloroethyl vinyl ether, 2-hexanone, iodomethane, 4-methyl-2-pentanone, and vinyl acetate. It may be used for identifying and quantifying volatile organic compounds (VOCs) on the EPA′s Appendix VIII and Appendix IX lists in solid wastes and groundwater at active hazardous treatment, storage, and disposal sites. The pre-requisite of EPA 8260 method is the use of gas chromatography (GC) with a selective detector or gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS) or high-performance liquid chromatography (HPLC).
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Analyte
Description
    Acetone
    2-Butanone
    Carbon disulfide
    2-Chloroethyl vinyl ether
    2-Hexanone
    Iodomethane
    4-Methyl-2-pentanone
    Vinyl acetate
    Afficher tout (8)
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system, Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
50.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
10 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :