Principaux documents
500429
Supelco
JHAP-43 Mix
1 ppm in nitrogen, pkg of 110 L (pi-marked cylinder), analytical standard
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12000000
Qualité
analytical standard
Agence
EPA TO-14
Conditionnement
pkg of 110 L (pi-marked cylinder)
Fabricant/nom de marque
Scott Gas T9Z90000-110
Concentration
1 ppm in nitrogen
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
environmental
Format
multi-component solution
Description générale
JHAP-43 Mix is used as an air monitoring standard, which employs TO-14 SUMA canister sampling for GC/MS analysis of volatile organics in ambient air.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Analyte
Description
    Acrylonitrile
    Allyl chloride
    Benzene
    Bromomethane
    1,3-Butadiene
    Carbon tetrachloride
    Chlorobenzene
    Chloroethane
    Chloroform
    Chloromethane
    1,2-Dibromoethane
    1,2-Dichlorobenzene
    1,3-Dichlorobenzene
    1,4-Dichlorobenzene
    Dichlorodifluoromethane
    1,1-Dichloroethane
    1,2-Dichloroethane
    1,1-Dichloroethylene
    cis-1,2-Dichloroethylene
    Dichloromethane
    1,2-Dichloropropane
    cis-1,3-Dichloropropene
    trans-1,3-Dichloropropene
    1,2-Dichlorotetrafluoroethane
    Ethylbenzene
    4-Ethyltoluene
    Hexachloro-1,3-butadiene
    Styrene
    1,1,2,2-Tetrachloroethane
    Tetrachloroethylene
    Toluene
    1,2,4-Trichlorobenzene
    1,1,1-Trichloroethane
    1,1,2-Trichloroethane
    Trichloroethylene
    Trichlorofluoromethane
    1,1,2-Trichloro-1,2,2-trifluoroethane
    1,2,4-Trimethylbenzene
    1,3,5-Trimethylbenzene
    Vinyl chloride
    o-Xylene
    m-Xylene
    p-Xylene
    Afficher tout (43)
Pictogrammes
Gas cylinder
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Press. Gas Compr. Gas
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)