PHWP29325
membrane MF-Millipore
pore size 0.3 μm, filter diam. 293 mm, hydrophilic
Synonyme(s) :
MF-Millipore Membrane, mixed cellulose esters, 0.3 μm, Hydrophilic, 293 mm, white, plain
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
mixed cellulose esters (MCE)
plain filter
white filter
Niveau de qualité
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
MF-Millipore™
Paramètres
3 L/min-cm2 air flow rate
32 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Diam. du filtre
293 mm
Épaisseur
170 μm
Extractibles par gravimétrie
2%
Indice de réfraction
n/D 1.51
Matrice
MF-Millipore™
Dimension de pores
0.3 μm pore size
77 % porosity
Point de bulle
≥2.5 bar, air with water at 23 °C
Description générale
Autres remarques
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer first page of Visual Inspection Guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3