Principaux documents
48904
Supelco
TCL Phenols Mix
certified reference material, 2000 μg/mL each component in methylene chloride
About This Item
Code UNSPSC :
77101502
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Agence
EPA
610
Gamme de produits
TraceCERT®
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Caractéristiques
standard type semivolatile
Conditionnement
ampule of 1 mL
Concentration
2000 μg/mL each component in methylene chloride
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
environmental
Format
multi-component solution
Température de stockage
2-8°C
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Autres remarques
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Informations légales
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analyte
Description
    4-Chloro-3-methylphenol
    2-Chlorophenol
    2,4-Dichlorophenol
    2,4-Dimethylphenol
    2,4-Dinitrophenol
    2-Methyl-4,6-dinitrophenol
    2-Nitrophenol
    4-Nitrophenol
    Pentachlorophenol
    Phenol
    2,4,6-Trichlorophenol
    Afficher tout (11)
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)