Principaux documents
46854-U
Supelco
8270 Matrix Spike Mix
certified reference material, in methanol (varied conc.)
10 ML
319,00 €
319,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 ML
319,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
77101502
Nomenclature NACRES :
NA.24
319,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Agence
EPA 8270
Gamme de produits
TraceCERT®
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Caractéristiques
standard type matrix spiking
Conditionnement
ampule of 10 mL
Concentration
in methanol (varied conc.)
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
environmental
Format
multi-component solution
Température de stockage
2-8°C
Description générale
EPA 8270 Matrix Spike Mix is a multi-component solution containing certified reference materials (CRMs) such as acenaphthene, 4-chloro-3-methylphenol, 2-chlorophenol, 1,4-dichlorobenzene, 2,4-dinitrotoluene, 4-nitrophenol, N-nitrosodi-n-propylamine, pentachlorophenol, phenol, pyrene, and 1,2,4-trichlorobenzene.
US EPA 8000 Series methods are analytical methods for identifying and quantifying halogenated and aromatic volatile organic compounds (VOCs) on the EPA′s Appendix VIII and Appendix IX lists in solid wastes and groundwater at active hazardous treatment, storage, and disposal sites.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Autres remarques
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Informations légales
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analyte
Description
    Acenaphthene 1000 μg/mL
    4-Chloro-3-methylphenol 1500 μg/mL
    2-Chlorophenol 1500 μg/mL
    1,4-Dichlorobenzene 1000 μg/mL
    2,4-Dinitrotoluene 1000 μg/mL
    4-Nitrophenol 1500 μg/mL
    N-Nitrosodi-n-propylamine 1000 μg/mL
    Pentachlorophenol 1500 μg/mL
    Phenol 1500 μg/mL
    Pyrene 1000 μg/mL
    1,2,4-Trichlorobenzene 1000 μg/mL
    Afficher tout (11)
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :