Principaux documents
48418
Supelco
p-Terphenyl-d14 solution
certified reference material, 2000 μg/mL in dichloromethane
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12000000
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Gamme de produits
TraceCERT®
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
ampule of 1 mL
Concentration
2000 μg/mL in dichloromethane
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
environmental
Format
single component solution
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])-c2c([2H])c([2H])c(c([2H])c2[2H])-c3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c3[2H]
InChI
1S/C18H14/c1-3-7-15(8-4-1)17-11-13-18(14-12-17)16-9-5-2-6-10-16/h1-14H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D,13D,14D
Clé InChI
XJKSTNDFUHDPQJ-WZAAGXFHSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Autres remarques
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Informations légales
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Xiaoxue Zhang et al.
Environmental science and pollution research international, 27(34), 42969-42978 (2020-07-30)
The capacity of Fusarium sp. strain ZH-H2 to secret lignin peroxidase (LiP), laccase (Lac), and manganese peroxidase (MnP) and degrade high molecular weight polycyclic aromatic hydrocarbons (HMW-PAHs) was studied. When the fungus was grown in control mineral salt medium for
Ou-Ya Zhao et al.
Chemosphere, 174, 774-780 (2017-02-16)
The present study used strain ZH-H2 (Fusarium sp.) isolated by our group as the PAH-degrading strain and 5-6-rings PAHs as degradation objects. The soil incubation experiment was carried out to investigate the starch-enhanced degradation effects of HMW PAHs by Fusarium
Articles
Identification and quantification of the most common extractables originating from single-use equipment by GC/MS and an Extractables and Leachables Screening Standard.