Principaux documents
47913
Supelco
Mélange de pesticides pour méthode EPA 8080
certified reference material, each component in hexane: toluene (1:1) (varied)
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Agence
EPA 8081
Gamme de produits
TraceCERT®
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Caractéristiques
standard type calibration
Conditionnement
ampule of 1 mL
Concentration
each component in hexane: toluene (1:1) (varied)
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
environmental
Format
multi-component solution
Température de stockage
2-8°C
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Autres remarques
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Informations légales
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analyte
Description
    α-BHC 250 μg/mL
    β-BHC 250 μg/mL
    Lindane 250 μg/mL
    δ-BHC 250 μg/mL
    Aldrin 250 μg/mL
    6-Hydroxy-2-naphthyl disulfide 250 μg/mL
    1,1-Dichloro-2,2-bis(4-chlorophenyl)ethene 250 μg/mL
    4,4′-DDT 250 μg/mL
    Dieldrin 250 μg/mL
    α-Endosulfan 250 μg/mL
    β-Endosulfan 250 μg/mL
    Endosulfan sulfate 250 μg/mL
    Endrin 250 μg/mL
    Endrin aldehyde 250 μg/mL
    Heptachlor 250 μg/mL
    Heptachlor exo-epoxide 250 μg/mL
    Methoxychlor 1000 μg/mL
    Afficher tout (17)
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-0.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-18 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :