Principaux documents
47260-U
Supelco
EPA 8270 Acids Surrogate Spike Mix HC
certified reference material, 10 mg/mL each component in methanol, ampule of 1 mL
1 ML
59,50 €
59,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
59,50 €
About This Item
Code UNSPSC :
77101502
Nomenclature NACRES :
NA.24
59,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Agence
EPA 8270
Gamme de produits
TraceCERT®
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Caractéristiques
standard type surrogate
Conditionnement
ampule of 1 mL
Concentration
10 mg/mL each component in methanol
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Format
multi-component solution
Température de stockage
2-30°C
Autres remarques
This certified reference material may be used to identify and quantitate key fatty acid methyl esters in a variety of food products. The complex nature of this mix eliminates the need to purchase multiple mixtures while minimizing expenses.
Informations légales
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analyte
Description
    2-Fluorophenol
    Phenol-d6
    2,4,6-Tribromophenol
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
51.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
11 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :