442834
Valeraldehyde-2,4-DNPH
analytical standard
Synonyme(s) :
Valéraldéhyde-2,4-dinitrophénylhydrazone
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Caractéristiques
standard type calibration
Conditionnement
ampule of 100 mg
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
103-105 °C (lit.)
Application(s)
environmental
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
CCCC\C=N\Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H14N4O4/c1-2-3-4-7-12-13-10-6-5-9(14(16)17)8-11(10)15(18)19/h5-8,13H,2-4H2,1H3/b12-7+
Clé InChI
XGVOZGLOQUHZBZ-KPKJPENVSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?