442432
Acenaphthène-d10
analytical standard
Synonyme(s) :
1,8-·Ethylenenaphthalene-D10, Deuterated acenaphthene
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
ampule of 100 mg
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Point d'ébullition
277-279 °C (lit.)
Pf
95-97 °C (lit.)
Application(s)
environmental
Format
neat
Changement de masse
M+10
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
[2H]c1c([2H])c2c3c(c([2H])c([2H])c([2H])c3c1[2H])C([2H])([2H])C2([2H])[2H]
InChI
1S/C12H10/c1-3-9-4-2-6-11-8-7-10(5-1)12(9)11/h1-6H,7-8H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D2,8D2
Clé InChI
CWRYPZZKDGJXCA-WHUVPORUSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable