442388
3-Méthylcholanthrène
analytical standard
65,70 €
About This Item
65,70 €
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
ampule of 50 mg
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pb
280 °C/80 mmHg (lit.)
Pf
178-180 °C (lit.)
Application(s)
environmental
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
Cc1ccc2cc3c(ccc4ccccc34)c5CCc1c25
InChI
1S/C21H16/c1-13-6-7-15-12-20-17-5-3-2-4-14(17)8-9-18(20)19-11-10-16(13)21(15)19/h2-9,12H,10-11H2,1H3
Clé InChI
PPQNQXQZIWHJRB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4 - Carc. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges