442377
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxytoluene
analytical standard
Synonyme(s) :
2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol, Butylhydroxytoluène, Hydroxytoluène butylé
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Densité de vapeur
7.6 (vs air)
Pression de vapeur
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Température d'inflammation spontanée
878 °F
Conditionnement
ampule of 1000 mg
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pb
265 °C (lit.)
Pf
69-73 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Chaîne SMILES
Cc1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H24O/c1-10-8-11(14(2,3)4)13(16)12(9-10)15(5,6)7/h8-9,16H,1-7H3
Clé InChI
NLZUEZXRPGMBCV-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... CAPN1(823)
rat ... Capn1(29153) , Nos1(24598)
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
260.6 °F - open cup
Point d'éclair (°C)
127 °C - open cup