Principaux documents
42154
Supelco
Dodecanoic-1,2,3,4-13C4 acid
analytical standard
Synonyme(s) :
Lauric acid-1,2,3,4-13C4
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C4C8H24O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Nomenclature NACRES :
NA.13
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
analytical standard
Essai
≥95.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Ampleur du marquage
≥99%
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O[13C]([13CH2][13CH2][13CH2]CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)/i9+1,10+1,11+1,12+1
Clé InChI
POULHZVOKOAJMA-BMHINFNASA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable