Principaux documents
41402
Supelco
Coniferyl alcohol
analytical standard
Synonyme(s) :
3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-propen-1-ol, 4-Hydroxy-3-methoxycinnamyl alcohol
10 MG
61,80 €
61,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
61,80 €
About This Item
Formule linéaire :
HOC6H3(OCH3)CH=CHCH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.20
Beilstein:
2048961
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
61,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥97.5% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
pb
163-165 °C/3 mmHg (lit.)
Pf
75-80 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
COc1cc(\C=C\CO)ccc1O
InChI
1S/C10H12O3/c1-13-10-7-8(3-2-6-11)4-5-9(10)12/h2-5,7,11-12H,6H2,1H3/b3-2+
Clé InChI
JMFRWRFFLBVWSI-NSCUHMNNSA-N
Produits recommandés
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3