Principaux documents
40439
Supelco
Methyl methacrylate solution
certified reference material, 1000 μg/mL in methanol
1 ML
34,10 €
34,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
34,10 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116105
34,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Gamme de produits
TraceCERT®
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
ampule of 1 mL
Concentration
1000 μg/mL in methanol
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
single component solution
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O(C)C(=O)C(=C)C
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1H2,2-3H3
Clé InChI
VVQNEPGJFQJSBK-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Autres remarques
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Informations légales
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
51.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
11 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Sciatic neuropathy after extruded cement from cementoplasty.
Joaquin A Hidalgo et al.
The spine journal : official journal of the North American Spine Society, 12(6), 532-533 (2012-06-16)
Fabrice Audouin et al.
Biomacromolecules, 13(11), 3787-3794 (2012-10-20)
Amino-functional macroporous monoliths from polymerized high internal phase emulsion (polyHIPE) were surface modified with initiators for atom transfer radical polymerization (ATRP). The ATRP initiator groups on the polyHIPE surface were successfully used to initiate activator regeneration by electron transfer (ARGET)
Lei Wang et al.
Microscopy and microanalysis : the official journal of Microscopy Society of America, Microbeam Analysis Society, Microscopical Society of Canada, 18(5), 1106-1111 (2012-10-11)
Screw implantation inevitably causes microdamage in surrounding bone. However, little is known about the detailed characteristics of microdamage in peri-screw bone. In this study, we developed a method to construct microdamage cast with methylmethacrylate (MMA) and observed the cast using
Martin F Giacobbi et al.
General dentistry, 60(3), e148-e152 (2012-05-25)
Filtek LS is a new composite resin restorative system with a unique, low-shrinking, silorane-based monomer matrix. The current study was conducted to compare the durability of the bond to dentin of the new silorane-based bonding agent, Filtek Silorane System Adhesive
Tanay J Amin et al.
The Journal of bone and joint surgery. American volume, 94(21), 1946-1951 (2012-09-28)
Antibiotic bone cement is commonly used in staged revision arthroplasty as well as the treatment of open fractures. Multiple factors affect antibiotic elution from bone cement. This study was performed to investigate the effect of two variables, the quantity of