Principaux documents
40252-U
Supelco
4-méthylphénol
certified reference material, 5000 μg/mL in methanol
Synonyme(s) :
p-Cresol solution, 4-méthylphénol
1 ML
52,10 €
52,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
52,10 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
77101502
Nomenclature NACRES :
NA.24
52,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Agence
EPA TO-8
NIOSH 2001
OSHA 32
Gamme de produits
TraceCERT®
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Caractéristiques
standard type calibration
Conditionnement
ampule of 1 mL
Concentration
5000 μg/mL in methanol
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
single component solution
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Oc1ccc(cc1)C
InChI
1S/C7H8O/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5,8H,1H3
Clé InChI
IWDCLRJOBJJRNH-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Autres remarques
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Informations légales
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Sean A Newmister et al.
Biochemistry, 51(43), 8571-8582 (2012-10-09)
Cobamides (Cbas) are cobalt (Co) containing tetrapyrrole-derivatives involved in enzyme-catalyzed carbon skeleton rearrangements, methyl-group transfers, and reductive dehalogenation. The biosynthesis of cobamides is complex and is only performed by some bacteria and achaea. Cobamides have an upper (Coβ) ligand (5'-deoxyadenosyl
Aikaterini Papazi et al.
PloS one, 7(12), e51852-e51852 (2012-12-20)
Cultures from the unicellular green alga Scenedesmus obliquus biodegrade the toxic p-cresol (4-methylphenol) and use it as alternative carbon/energy source. The biodegradation procedure of p-cresol seems to be a two-step process. HPLC analyses indicate that the split of the methyl
Gunaranjan Paturi et al.
Journal of food science, 77(10), H216-H223 (2012-09-07)
The effects of red meat consumption with and without fermentable carbohydrates on indices of large bowel health in rats were examined. Sprague-Dawley rats were fed cellulose, potato fiber, or potato-resistant starch diets containing 12% casein for 2 wk, then similar
Jin-zhou Zhu et al.
Nephrology, dialysis, transplantation : official publication of the European Dialysis and Transplant Association - European Renal Association, 27(12), 4323-4330 (2012-09-11)
Patients afflicted with chronic kidney disease (CKD) typically suffer from cardiovascular disease (CVD) which is a leading cause of patient mortality. It has been demonstrated that two distinct physiological events contribute to this disease state. These include the abundance of
S-T Huang et al.
Transplantation proceedings, 44(3), 621-624 (2012-04-10)
Uremic toxins are considered cardiovascular and mortality risk factors in chronic kidney disease (CKD) patients. Both p-cresol and indoxyl sulfate have been shown to induce oxidative stress in vitro and subsequent endothelial dysfunction in uremic patients. Our study evaluated the