Principaux documents
40091
Supelco
1,1-Dichloro-2,2-bis(4-chlorophényl)éthène solution
certified reference material, 5000 μg/mL in methanol
Synonyme(s) :
4,4′-DDE solution
About This Item
Formule linéaire :
(ClC6H4)2C=CCl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
318.03
Beilstein:
1913355
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116105
ID de substance PubChem :
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Gamme de produits
TraceCERT®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Concentration
5000 μg/mL in methanol
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
Format
single component solution
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
Clc1ccc(cc1)\C(=C(/Cl)Cl)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C14H8Cl4/c15-11-5-1-9(2-6-11)13(14(17)18)10-3-7-12(16)8-4-10/h1-8H
Clé InChI
UCNVFOCBFJOQAL-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208)
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Autres remarques
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Informations légales
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
51.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
11 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Roberto De La Torre-Roche et al.
Environmental science & technology, 47(2), 718-725 (2012-12-21)
The effect of nanoparticle (NP), bulk, or ionic Ag exposure on dichlorodiphenyldichloroethylene (p,p'-DDE; DDT metabolite) accumulation by Glycine max L. (soybean) and Cucurbita pepo L. (zucchini) was investigated. The plants were grown in 125-mL jars of vermiculite amended with 500
Anita H Poulsen et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 175, 92-99 (2013-01-29)
This study evaluated the dietary uptake kinetics and sublethal toxicity of p,p'-dichlorodiphenyl dichloroethylene (p,p'-DDE) in Antarctic krill. The uptake rate constant (characterised by the seawater volume stripped of contaminant sorbed to algae) of 200 ± 0.32 mL g(-1) wet weight
Loretta A Fernandez et al.
Environmental science & technology, 46(21), 11937-11947 (2012-10-16)
Passive sampling was used to deduce water concentrations of persistent organic pollutants (POPs) in the vicinity of a marine Superfund site on the Palos Verdes Shelf, California, USA. Precalibrated solid phase microextraction (SPME) fibers and polyethylene (PE) strips that were
Mireia Gascon et al.
Environment international, 52, 51-65 (2013-01-08)
Disruption of developing immune and respiratory systems by early-life exposure to persistent organic pollutants (POPs) could result into reduced capacity to fight infections and increased risk to develop allergic manifestations later in life. To systematically review the epidemiologic literature on
Juan P Arrebola et al.
Environmental research, 122, 31-37 (2013-01-08)
There is increasing evidence that environmental factors play an important role in the development of type 2 diabetes. Several persistent organic pollutants are suspected to contribute to the increasing prevalence and risk of type 2 diabetes. The aim of this