H6254
Hyaluronidase from sheep testes
Type V, lyophilized powder, ≥1,500 units/mg solid
Synonyme(s) :
Hyaluronate 4-glycanohydrolase, Hyaluronoglucosaminidase
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
sheep testis
Type
Type V
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
≥1,500 units/mg solid
Poids mol.
55 kDa
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
- as a component of enzyme mix for the isolation of sertoli and germ cells from seminiferous tubules
- in the pre-treatment of deparaffinized adenomas sections for immunohistochemistry
- in the digestion of umbilical cord blood vessel for the generation of umbilical cord stromal stem cell lines
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.
Protocoles
To measure hyaluronidase activity, a turbidimetric determination assay is used at 600 nm. One unit of hyaluronidase activity will cause a change in absorbance of 0.330 per minute at pH 5.35 at 37 °C.