Principaux documents
40063
Supelco
Phénol solution
5000 μg/mL in methanol, certified reference material
1 ML
58,20 €
58,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
58,20 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H6O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
94.11
Beilstein:
6428463
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116105
ID de substance PubChem :
58,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Agence
EPA TO-8
NIOSH 2001
OSHA 32
Gamme de produits
TraceCERT®
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Caractéristiques
standard type calibration
Conditionnement
ampule of 1 mL
Concentration
5000 μg/mL in methanol
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
single component solution
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
Clé InChI
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... GABRA1(2554)
Description générale
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food. Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Autres remarques
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Informations légales
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
Masaharu Nakamura et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 21(7), 1643-1651 (2013-03-07)
We previously reported that bis-phenol derivatives, including LG190178 (3a), possess not only vitamin D receptor (VDR) agonistic activity, but also androgen receptor (AR) antagonistic activity. Here, we describe the design, synthesis and evaluation of silicon-containing bis-phenol derivatives, with the objective
Rita A Busuttil et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 20(10), 2761-2772 (2014-03-25)
Gene-expression profiling has revolutionized the way we think about cancer and confers the ability to observe the synchronous expression of thousands of genes. The use of putative genome-level expression profiles has allowed biologists to observe the complex interactions of genes
Serdar Durdagi et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 19(4), 1381-1389 (2011-02-02)
Carbonic anhydrases (CAs, EC 4.2.1.1) are inhibited by sulfonamides, inorganic anions, phenols, coumarins (acting as prodrugs) and polyamines. A novel class of CA inhibitors (CAIs), interacting with the CA isozymes I, II (cytosolic) and IX, XII (transmembrane, tumor-associated) in a
Mark J Lee et al.
PLoS pathogens, 11(10), e1005187-e1005187 (2015-10-23)
Of the over 250 Aspergillus species, Aspergillus fumigatus accounts for up to 80% of invasive human infections. A. fumigatus produces galactosaminogalactan (GAG), an exopolysaccharide composed of galactose and N-acetyl-galactosamine (GalNAc) that mediates adherence and is required for full virulence. Less
Yukari Yamane-Sando et al.
MicrobiologyOpen, 3(2), 196-212 (2014-02-11)
Sphingolipids are a family of eukaryotic lipids biosynthesized from sphingoid long-chain bases (LCBs). Sphingolipids are an essential class of lipids, as their depletion results in cell death. However, acute LCB supplementation is also toxic; thus, proper cellular LCB levels should
Protocoles
Analytical standard separation of various phenols for research and industrial applications.