Principaux documents
40060
Supelco
N-Nitrosodiphenylamine solution
certified reference material, 5000 μg/mL in methanol
Synonyme(s) :
Diphénylnitrosamine, Diphénylnitrosoamine, N-nitroso-N-phénylaniline
1 ML
52,20 €
52,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
52,20 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116105
52,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Agence
EPA 625,8270,Mar ′90, Dec ′90, Aug ′91 Statement of Work
EPA OLM04 (Statement of Work)
Gamme de produits
TraceCERT®
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Caractéristiques
standard type calibration
Conditionnement
ampule of 1 mL
Concentration
5000 μg/mL in methanol
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
environmental
Format
single component solution
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
N(N=O)(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C12H10N2O/c15-13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Clé InChI
UBUCNCOMADRQHX-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Autres remarques
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Informations légales
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F
Point d'éclair (°C)
9.7 °C
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
G A Westphal et al.
Archives of toxicology, 75(2), 118-122 (2001-05-17)
Dicyclohexylamine x nitrite is classified as an "experimental equivocal tumorigenic agent" by the National Toxicology Program. Since no genotoxic effects of the substance itself are known, the reported tumorigenic potential of dicyclohexylamine x nitrite could be due to generation of
James P Mattheis et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 56(9), 3381-3385 (2008-04-03)
Diphenylamine metabolism and ethylene action were evaluated as factors influencing the development of 'Braeburn' apple internal browning and cavitation during cold storage. Apples treated with the antioxidant diphenylamine (DPA) and/or the ethylene action inhibitor 1-methylcyclopropene (1-MCP) were held at 1
Wenjun Zhou et al.
Journal of environmental sciences (China), 24(7), 1217-1224 (2012-01-01)
Disinfection by-products (DBPs) in drinking water have caused worldwide concern due to their potential carcinogenic effects. The formation of phenazine from diphenylamine (DPhA) chloramination was studied and its cytotoxicities for two human cancer cells were also investigated. Phenazine was detected
K E Appel et al.
IARC scientific publications, (84)(84), 117-123 (1987-01-01)
The present paper deals with three aspects of cytochrome P450-dependent denitrosation of N-nitrosamines. (1) Nitrate was found in addition to nitrite as a metabolic product of the denitrosation reaction when N-nitrosamines were incubated with a microsomal system. This could also
Wen-Jun Zhou et al.
Environmental science & technology, 43(21), 8443-8448 (2009-11-21)
N-nitrosodiphenylamine (NDPhA) is a disinfection byproduct (DBP) in drinking water. However, it is not known what governs the formation of NDPhA and which precursor(s) in the raw water is responsible for its formation. We report here diphenylamine (DPhA) as a