33046
HMDS+TMCS
3:1, pkg of 20 × 1 mL
Synonyme(s) :
1,1,1,3,3,3–hexaméthyldisilazane + triméthylchlorosilane
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for GC derivatization
Description
silylation reagent
Pertinence de la réaction
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
Conditionnement
pkg of 20 × 1 mL
Concentration
(3:1)
Description générale
Application
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
-0.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17.78 °C - closed cup