Principaux documents
29898-U
Supelco
MET-SimDis Capillary GC Column
L × I.D. 10 m × 0.53 mm, df 2.65 μm
1 EA
904,00 €
904,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
904,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115710
Nomenclature NACRES :
SB.54
904,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
metal
Niveau de qualité
Agence
ASTM® 2887,2877 (extended)
Paramètres
-25-400 °C temperature (isothermal or programmed)
Valeur bêta
50
df
2.65 μm
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I.
10 m × 0.53 mm
Application(s)
petroleum
Type de colonne
capillary non-polar
Description générale
Application: This rugged metal column is designed for simulated distillation, an application performed in the petroleum industry that reveals the boiling point distribution of a sample.
USP Code: None
Phase:
  • Bonded
  • Proprietary
Temp. Limits:
  • <2 μm: -25 °C to 450 °C (isothermal or programmed)
  • >2 μm: -25 °C to 400 °C (isothermal or programmed)
Informations légales
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials