Principaux documents
29601-U
Hamilton® LC syringe for Waters WISP®
1702, volume 25 μL, for use with Waters, needle size (n/a)
1 EA
213,00 €
213,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
213,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.03
213,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
glass body
Taille de l'aiguille
(n/a)
Caractéristiques
PTFE-tipped plungers
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 80020
L de l'aiguille
n/a
Volume
25 μL
Compatibilité
for use with Waters
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Waters is a registered trademark of Waters
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable