Principaux documents
29319-U
Supelco
Certified polypropylene bonded caps with septa, pkg of 100
9 mm cap, PTFE/silicone septum, dark blue polypropylene cap
100 EA
29,40 €
29,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 EA
29,40 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
29,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
PTFE/silicone septum
dark blue polypropylene cap
Caractéristiques
closure type blue polypropylene hole cap (bonded septa)
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H × D.I.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
Épaisseur du septum
1.5 mm
Raccords
thread for 9 mm
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable