Principaux documents
29087-U
Supelco
Versa Vial, pack de 100
volume 1.5 mL, natural polypropylene vial
100 EA
23,10 €
23,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 EA
23,10 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
23,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
natural polypropylene vial
Caractéristiques
closure type plug type (12 mm) for Versa Vial
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H × D.I.
12 mm × 32 mm × 9.3 mm
Volume
1.5 mL
Description générale
VersaVial est un flacon cylindrique avec un col moulé comme un vase permettant l′utilisation du flacon avec un échantillonneur automatique. L′ouverture du col de 9 mm procure une grande zone cible permettant d′ajouter ou de retirer l′échantillon du flacon. Grâce à la grande variété des dispositifs de fermeture par bouchon-pression, ce flacon est utilisable pour tous les échantillons de chromatographie.
Informations légales
Versa Vial is a trademark of J.G. Finneran Associates, Inc.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable